Få mere at vide
Thermo Scientific™ MethElute™ Reagens (TMPAH)
Artikelnummer. 11507690 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 ml
12 x 1 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11507690 10 ml Hver
11597851 12 x 1 ml Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11507690 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. TS49300
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Til nøjagtig, følsom methylering på kolonnen Thermo Scientific™ MethElute™ Reagens (TMPAH).
Til nøjagtig, følsom, on-column-methylering og detektion ved brug af GC-analyse Thermo Scientific™ MethElute™ Reagens (TMPAH). Det er ideelt egnet til kvantitativ methylering og påvisning af barbiturater, beroligende midler, xanthinbaser, phenoliske alkaloider og phenytoin, hvilket giver en enkelt kvantitativ top for hvert stof. Når reagenset opvarmes med lægemiddelholdige ekstrakter, serum eller urin, vil lægemidlerne, der indeholder reaktive amino-, hydroxyl- og carboxylfunktioner, blive methyleret på de reaktive steder.
Præstationskarakteristika
Nøjagtighed sammenlignelig med eller bedre end UV/TLC-metoden (GC er bedre end UV/TLC, når phenobarbitol og phenytoin er til stede)
Høj præcision, med variationskoefficient på 5 % eller mindre
Høj følsomhed; barbiturater påvist ned til 0,2 mg/dL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med GC
Farer Brandfarlig, giftig
Opbevaring Stuetemperatur
Standard komponenter Trimethylaniliniumhydroxid i methanol
Standard koncentration 0.2 M
Varebeskrivelse 10 mL
Mængde 10 ml
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.