Få mere at vide
Methdilazinhydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methdilazine Hydrochloride |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20N2S.ClH/c1-19-11-10-14(12-19)13-20-15-6-2-4-8-17(15)21-18-9-5-3-7-16(18)20;/h2-9,14H,10-13H2,1H3;1H |
| Formel vægt | 332.1114 |