Få mere at vide
Methdilazinhydrochlorid, LoGiCal
Artikelnummer. 30458711
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458711 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30458711 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1576.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methdilazine Hydrochloride
CAS 1229-35-2
Analyt- eller komponentnavne Methdilazine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C18 H20 N2 S . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 10H-Phenothiazine, 10-[(1-methyl-3-pyrrolidinyl)methyl]-, hydrochloride (1:1), 10H-Phenothiazine, 10-[(1-methyl-3-pyrrolidinyl)methyl]-, monohydrochloride (9CI), Phenothiazine, 10-[(1-methyl-3-pyrrolidinyl)methyl]-, monohydrochloride (8CI), Dilosyn, Disyncran, Methdilazine hydrochloride, Methdilazine monohydrochloride, NSC 169091, Tacaryl, Tacaryl hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C18H20N2S.ClH/c1-19-11-10-14(12-19)13-20-15-6-2-4-8-17(15)21-18-9-5-3-7-16(18)20;/h2-9,14H,10-13H2,1H3;1H
Løsningstype Fedt
SMIL Cl.CN1CCC(CN2c3ccccc3Sc4ccccc24)C1
IUPAC navn 10-[(1-methylpyrrolidin-3-yl)methyl]phenothiazin; hydrochlorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 332.89
Mængde 10 mg
Formel vægt 332,1114 g/mol