Få mere at vide
Methazolamid, TRC
Artikelnummer. 30136440
Skift visning
Mængde:
50 mg
1 g
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136440 2.5 g
30005615 50 mg
30006428 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136440 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2260202.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 554-57-4
Molekylær formel C5 H8 N4 O3 S2
Molekylvægt (g/mol) 236.27
Synonym Acetamide, N-(4-methyl-2-sulfamoyl-δ2-1,3,4-thiadiazolin-5-ylidene)- (6CI,7CI,8CI), N-[5-(Aminosulfonyl)-3-methyl-1,3,4-thiadiazol-2(3H)-ylidene]acetamide, 5-Acetylimino-4-methyl-δ2-1,3,4-thiadiazoline-2-sulfonamide, L 584601, Methazolamide, Methenamide, N-(4-Methyl-2-sulfamoyl-δ2-1,3,4-thiadiazolin-5-ylidene)acetamide, Neptazane, Neptazaneat
IUPAC navn (NZ)-N-(3-methyl-5-sulfamoyl-1,3,4-thiadiazol-2-yliden)acetamid
SMIL CN1N=C(S/C/1=N\C(=O)C)S(=O)(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methazolamide
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C5H8N4O3S2/c1-3(10)7-4-9(2)8-5(13-4)14(6,11)12/h1-2H3,(H2,6,11,12)/b7-4-
Formel vægt 236.0038