Få mere at vide
Methazolamid, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325030
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30325030 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30325030 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC14999900
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methazolamide
CAS 554-57-4
Analyt- eller komponentnavne Methazolamide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C5 H8 N4 O3 S2
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym N-[5-(aminosulfonyl)-3-methyl-1,3,4-thiadiazol-2(3H)-ylidene]acetamide;
InChI formel InChI=1S/C5H8N4O3S2/c1-3(10)7-4-9(2)8-5(13-4)14(6,11)12/h1-2H3,(H2,6,11,12)/b7-4-
SMIL CN1N=C(S/C/1=N\C(=O)C)S(=O)(=O)N
IUPAC navn (NZ)-N-(3-methyl-5-sulfamoyl-1,3,4-thiadiazol-2-yliden)acetamid
Molekylvægt (g/mol) 236.27
Mængde 50 mg
Formel vægt 236,0038 g/mol