Få mere at vide
Methasterone, LoGiCal
Artikelnummer. 30460901
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30460901 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30460901 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3331.00
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methasterone
CAS 3381-88-2
Analyt- eller komponentnavne Methasterone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H34 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 5α-Androstan-3-one, 17β-hydroxy-2α,17-dimethyl- (6CI,7CI,8CI), 17-Methyldrostanolone, 17β-Hydroxy-2α,17-dimethyl-5α-androstan-3-one, 2α,17α-Dimethyldihydrotestosterone, Methasteron, NSC 40490, Superdrol
InChI formel InChI=1S/C21H34O2/c1-13-12-19(2)14(11-18(13)22)5-6-15-16(19)7-9-20(3)17(15)8-10-21(20,4)23/h13-17,23H,5-12H2,1-4H3/t13-,14+,15-,16+,17+,19+,20+,21+/m1/s1
Løsningstype Neat
SMIL C[C@@H]1C[C@@]2(C)[C@@H](CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CC[C@]4(C)O)CC1=O
IUPAC navn (2R,5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-17-hydroxy-2,10,13,17-tetramethyl-2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 318.49
Mængde 10 mg
Formel vægt 318.2559 g/mol