Få mere at vide
Methapyrilene N-Oxide, Mikromol™
Artikelnummer. 30051968
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051968 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051968 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1680.010025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Methapyrilene N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methapyrilene N-Oxide
CAS 78761-79-2
Analyt- eller komponentnavne Methapyrilene N-Oxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H19 N3 O S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1,2-Ethanediamine, N1,N1-dimethyl-N2-2-pyridinyl-N2-(2-thienylmethyl)-, N1-oxide, 1,2-Ethanediamine, N,N-dimethyl-N'-2-pyridinyl-N'-(2-thienylmethyl)-, N-oxide (9CI), Methapyrilene-N-oxide, Methapyrilene N-Oxide
InChI formel InChI=1S/C14H19N3OS/c1-17(2,18)10-9-16(12-13-6-5-11-19-13)14-7-3-4-8-15-14/h3-8,11H,9-10,12H2,1-2H3
SMIL C[N+](C)([O-])CCN(Cc1cccs1)c2ccccn2
IUPAC navn N,N-dimethyl-2-[pyridin-2-yl(thiophen-2-ylmethyl)amino]ethanamine oxide
Molekylvægt (g/mol) 277.39
Mængde 25 mg
Formel vægt 277.386 g/mol