Få mere at vide
Methapyrilene Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 18011090
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18011090 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18011090 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1680.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Methapyrilene Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methapyrilene hydrochloride
CAS 135-23-9
Analyt- eller komponentnavne Methapyrilene hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H19 N3 S . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Thenylpyramine Hydrochloride, 1,2-Ethanediamine, N,N-dimethyl-N'-2-pyridinyl-N'-(2-thienylmethyl)-, monohydrochloride, Pyridine, 2-[[2-(dimethylamino)ethyl]-2-thenylamino]-, monohydrochloride, 2-[[2-(Dimethylamino)ethyl]-2-thenylamino]pyridine hydrochloride, Barhist, Blue Line, Bu-pyra-hist, Bu-pyra-histrit, Butyl-pyra-hist, Capathyn, Cohistine, Coryzol, Histadyl, Histafed, Lullamin, Methacon, Methapyrilene hydrochloride, Methoxylene, N,N-Dimethyl-N'-(2-thenyl)-N'-(2-pyridyl-ethylene-diamine hydrochloride), Pyrathyn, Somnicaps, Tem-Histine, Teralin, Thenylene hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C14H19N3S.ClH/c1-16(2)9-10-17(12-13-6-5-11-18-13)14-7-3-4-8-15-14;/h3-8,11H,9-10,12H2,1-2H3;1H
SMIL Cl.CN(C)CCN(Cc1cccs1)c2ccccn2
IUPAC navn N,N-dimethyl-N'-pyridin-2-yl-N'-(thiophen-2-ylmethyl)ethane-1,2-diamine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 297.85
Mængde 250 mg
Formel vægt 297.1066 g/mol