Få mere at vide
Methanol, ultraren, HPLC-kvalitet, 99,8+%
Beskrivelse
Methanol er nyttig til syntese af nukleinsyrer og peptider. Det bruges som frostvæske, opløsningsmiddel, brændstof og som denatureringsmiddel til ethanol. Det bruges også til fremstilling af biodiesel. Det bruges til syntese af formaldehyd og eddikesyre. Det er også nyttigt at fremstille kemikalier, fjerne vand fra brændstof til biler og fly, som opløsningsmiddel til maling og plast og som ingrediens i en lang række produkter. Det spiller en vigtig rolle for måling af methylesterindholdet i pektin. Det bruges også som en mobil fase i højtydende væskekromatografi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methanol |
| Smeltepunkt | 98 °C |
| Tæthed | 0.791 |
| Mængde | 1 L |
| Flammepunkt | 11 °C (52 °F) |
| Fysisk form | Væske |
| Brydningsindeks | 1.329 |
| Analyseprocentområde | >99.8% |
| Beilstein | 1098229 |
| Kogepunkt | 64,7 °C |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Methanol
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H331-Giftig ved indånding.
- H370-Forårsager organskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- MIXTURE LIST-Contain: methanol