Få mere at vide
Methanol, Ultra Gradient Grade, BAKER ANALYZED HPLC, J.T. Baker™
Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
5 L
Emballage:
EcoTainer Metal Safety Can
Pakningsstørrelse:
5 L
Beskrivelse
BAGER ANALYZED HPLC-reagenser er opløsningsmidler med høj renhed, buffersalte og mobilfasemodifikatorer til brug i analytiske og præparative separationer. De er optimeret til forsknings- og kvalitetskontrolapplikationer, herunder højtydende væskekromatografi, gelpermeationskromatografi og UV-spektrofotometrisk analyse.
- Genkalibrering eller justeringer på grund af lotændringer minimeres for optimal ydeevne fra følsom instrumentering
- Lave baggrunde fri for uvedkommende toppe
- Lav UV-absorbans i kritiske områder - sikret gennem UV-absorbanstest på en række forskellige punkter og gennem gradientelueringstest
- Fluorescenstestning for spor urenheder, som ville forårsage interferens
- Funktionstestet til: assay, vand, minimal rest efter fordampning og UV-absorbans og fluorescens i kritiske områder
- Parti til parti konsistens, med en faktisk partianalyse på etiketten
- Innovative emballagemuligheder for at sikre opløsningsmiddelkvalitet til brugsstedet
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methanol |
| Smeltepunkt | -98°C |
| Absorbans | Max. 0.20 at 225nm, Max. 0.02 at 254nm, Max. 0.01 at 280nm, Max. 0.01 at 350nm |
| CAS | 67-56-1 |
| Tæthed | 0.79g/cm3 |
| Kogepunkt | 64.7°C |
| Mængde | 5 L |
| Eksplosionsgrænse | 5.5 - 44 Vol % |
| Flammepunkt | 11°C |
| Tændingspunkt | 455°C |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Methanol
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H331-Giftig ved indånding.
- H370-Forårsager organskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.