Beskrivelse
Methanol, CH4O, CAS-nummer-67-56-1, trænafta, pyroxylsprit, methylalkohol, methylol, columbiansk spiritus, kolonisprit, træsprit, træalkohol, methylhydroxid, carbinol, 1L
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methanol |
| Smeltepunkt | -98 °C |
| Absorbans | ≤0,005 AU ved 280 nm, ≤0,01 AU ved 254 nm, ≤0,1 AU ved 230 nm, ≤0,4 AU ved 215 nm, ≤000 5 AU ved 260 nm, ≤02. AU ved 220 nm, ≤05. AU ved 210 nm |
| CAS | 67-56-1 |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.791 g/cm3 |
| Mængde | 1 L |
| Emballage | Klar borosilikatglasflaske |
| Fysisk form | Væske |
| Rester efter fordampning | 1 ppm maks. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Methanol
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H331-Giftig ved indånding.
- H370-Forårsager organskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.