Beskrivelse
- Effektivitet: lot-to-lot-konsistens sikrer reproducerbare resultater
- Lave surheds-/alkalinitetsniveauer undgår interaktioner med prøver
- Topform: lav basisstøj ved 210nm og 254nm forbedrer topformen
- Hastighed: filtreret til 0,1 μm, hvilket gør det muligt at udføre analyser hurtigere ved højere tryk med mindre risiko for pumpeblokering
- Følsomhed: Interferensfri med enestående høj UV-transmission for forbedret opløsning og følsomhed
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | -98 °C |
| Farve | Farveløs |
| Mængde | 1 L |
| Emballage | Plastbelagt glasflaske |
| Fysisk form | Væske |
| Damptryk | 128 hPa ved 20 °C |
| Viskositet | 0,55cp ved 20 °C |
| Kogepunkt | 64,7 °C |
| Formel vægt | 32,04g/mol |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Methanol
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H331-Giftig ved indånding.
- H370-Forårsager organskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.