Få mere at vide
Methanol, for Trace Metal Analysis, Primar™, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10677222 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 L
Emballage:
Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10677222 2.5 L Amber Glass Bottle 2.5 L
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10677222 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. M/4020/17
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
2.5L, Amber glass bottle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Smeltepunkt -98°C
CAS 67-56-1
Farve Colorless
Mængde 2.5 L
Emballage Amber Glass Bottle
Fysisk form Liquid
Molekylær formel CH4O
Damptryk 128 hPa at 20°C
MDL nummer MFCD00004595
Viskositet 0.55cp at 20°C
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
Kogepunkt 64.7°C
InChI nøgle OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMIL CO
IUPAC navn methanol
Molekylvægt (g/mol) 32.04
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Formel vægt 32.04g/mol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.