Få mere at vide
Methanol, Supragradient HPLC Grade, Scharlab
Artikelnummer. 11388444
Mængde:
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11388444
Brand: Scharlab ME03062500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
De garanterede specifikationer inkluderer fremragende høj UV-transmission og minimale spidsurenheder i gradient-HPLC. Methanol, Supragradient HPLC Grade, Scharlab registrerer fluorescens kl EX bølgelængder på 220-450nm og EM bølgelængde på 250-550nm.
Dette opløsningsmiddel af HPLC-kvalitet er af passende renhed til at blive brugt som en mobil fase i HPLC i analytiske og præparative separationer.
  • Gennemgår højeffektiv destillation, fastfase-absorption og andre behandlinger for at eliminere urenheder, der kan forstyrre HPLC-analyse
  • Mikrofiltreret og pakket i ravfarvede flasker (forseglet med en PTFE-membran i låget) for at undgå mulig kontaminering
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methanol
Smeltepunkt -98°C
Absorbans 0.301 AU at 215nm, 0.046 AU at 240nm, 0.010 AU at 260nm
CAS 67-56-1
Farve Farveløs
Surhed Max. 0.0002meq/g
Alkalinitet Max. 0.0002meq/g
Tæthed 0.79g/cm3
Kogepunkt 64.5°C
Mængde 2.5 L
Flammepunkt 11°C
Identifikation Passes test
Tændingspunkt 455°C
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.3288
Rester efter fordampning Max. 0.0001%
Molekylær formel CH4O
Lineær formel CH3OH
MDL nummer MFCD00004595
Damptryk 128 hPa
FN nummer 1230
Vand Max. 0.02%
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
Opløselighedsinformation Miscible in water
InChI nøgle OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMIL CO
IUPAC navn methanol
Molekylvægt (g/mol) 32.04
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Formel vægt 32.04g/mol
Procent renhed Min. 99.9%
Grad Supragradient HPLC
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • methanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P330-Skyl munden.
  • P361 + P364-Alt tilsmudset tøj tages straks af og vaskes inden genanvendelse.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: methanol