Få mere at vide
Methanol, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 11924944 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11924944
Brand: SPEX Certiprep S2380
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Indeholder
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
Methanol67-56-11000μg/mL
Certificeringer
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA Complaint
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methanol
Emballage 2mL amber prescored glass ampule
CAS 67-56-1, 7732-18-5
CAS min % 0.1, 99.9
Koncentration eller sammensætningsnoter Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylær formel CH4O
MDL nummer MFCD00004595
Til brug med (udstyr) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Type Certified Reference Material
SMIL CO
IUPAC navn methanol
Opløsningsmiddel eller Matrix Water
Molekylvægt (g/mol) 32.04
PubChem CID 887
Mængde 1 ml
ChEBI CHEBI:17790
Vis mere Vis mindre
Product intended for laboratory use only