Få mere at vide
Methanol, halvlederkvalitet, 99,9 % min, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Methanol er meget udbredt som opløsningsmiddel i syntetisk organisk kemi. Det bruges også som opløsningsmiddel i analytisk kemi, især til HPLC, LC-MS, GC-MS, ICP-MS og spektrofotometri. Det bruges til fremstilling af biodiesel, formaldehyd og eddikesyre. Det bruges også som brændstof, frostvæske, denatureringsmiddel til ethanol og en energibærer til brændselscelleanvendelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methanol |
| Farve | Colorless |
| Udseende | Colorless liquid |
| Tæthed | 0.791g/cm3 |
| Mængde | 100 mL |
| Tændingspunkt | 455°C (851°F) |
| Fysisk form | Liquid |
| Analyseprocentområde | 99.9% min. |
| Damptryk | 128 hPa (96mm Hg) at 20°C |
| Formel vægt | 32.04 |
| Vis mere |