Få mere at vide
Methanol, halvlederkvalitet, 99,9 % min, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Methanol er meget udbredt som opløsningsmiddel i syntetisk organisk kemi. Det bruges også som opløsningsmiddel i analytisk kemi, især til HPLC, LC-MS, GC-MS, ICP-MS og spektrofotometri. Det bruges til fremstilling af biodiesel, formaldehyd og eddikesyre. Det bruges også som brændstof, frostvæske, denatureringsmiddel til ethanol og en energibærer til brændselscelleanvendelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Methanol |
| Smeltepunkt | °C to 98°C |
| Farve | Farveløs |
| Udseende | Colorless liquid |
| Tæthed | 0.791 |
| Mængde | 1 L |
| Flammepunkt | 11°C (52°F) |
| Tændingspunkt | 455°C (851°F) |
| Fysisk form | Væske |
| Brydningsindeks | 1.329 |
| Show More |
Safety and Handling
- Methanol
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H331-Giftig ved indånding.
- H370-Forårsager organskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- MIXTURE LIST-Contain: methanol