Få mere at vide
Methanol, Puriss. pa, ACS-reagens, reagens ISO , Honeywell Burdick & Jackson™
Artikelnummer. 16603964
Skift visning
:
190 L
Artikelnummer.
16603964 190 L
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16603964 Leverandør Honeywell Burdick & Jackson Leverandørnr. 65757190L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methanol
Smeltepunkt -98°C
CAS 67-56-1
Farve Farveløs
CAS Max % 1
Tæthed 0.79 g/cm3 (20°C)
Mængde 190 L
Flammepunkt 11°C
Molekylær formel CH4O
Lineær formel CH3OH
Beilstein 1098229
Synonym Methyl alcohol
Kogepunkt 64°C to 65°C (1013 hPa)
InChI nøgle OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMIL CO
IUPAC navn methanol
Molekylvægt (g/mol) 32.04
Grad ACS