Få mere at vide
Methanol, Puriss. p.a., ACS Reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99,8% (GC), Solstice
Artikelnummer. 15663710
Skift visning
Mængde:
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Pakke med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15663710 4 x 2.5 L Poly flaske Pakke med 4
15693710 6 x 1 L Poly flaske Pakke med 6
15673710 4 x 5 L Poly flaske Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15663710 Leverandør Honeywell-Riedel-de Haen Leverandørnr. 322134X2.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2360.00 DKK
    488.25 DKK / Pakke med 4
    Spare 1871.75 DKK
    79% Slukket
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,8 % (GC)
ACS GENERELT BRUG OPLØSNINGSMIDLER
  • prisbillig løsning til applikationer såsom præparativ skala HPLC, rengøring og organisk syntese
  • velegnet til mindre krævende applikationer såsom rutinemæssig isokratisk HPLC
  • variationer og mindske problemer, der kan spores til opløsningsmiddelforurening
  • alle opløsningsmidler er testet for at opfylde ACS generelle brugsspecifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-56-1
Molekylær formel CH4O
Molekylvægt (g/mol) 32.04
MDL nummer MFCD00004595
InChI nøgle OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC navn methanol
SMIL CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methanol
Smeltepunkt -98 °C
Navn note Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Farve Farveløs
Udseende Væske
Tæthed 0,791 g/ml ved 25 °C
Mængde 4 x 2.5 L
Eksplosionsgrænse 0.36
Flammepunkt 9 °C (48,2 °F)
Tændingspunkt 725 °F
Emballage Poly flaske
Brydningsindeks 1,328 til 1,33
Rester efter fordampning 0 til 0,0005 %
Titrerbar syre Fri syre (som HCOOH): ≤0,002 %
Titrerbar base Fri alkali (som NH3): ≤0,00005%
Lineær formel CH3OH
Damptryk 410 mmHg (50 °C), 97,68 mmHg (20 °C)
FN nummer UN1230
Beilstein 1098229
Kogepunkt 64 °C til 65 °C
Formel vægt 32,04g/mol
Procent renhed ≥99,8 % (GC)
Grad ACS/puriss. pa
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H301+H311+H331-Giftig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H370-Forårsager organskader.
  • H331-Giftig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol