Få mere at vide
Methanol, Puriss. p.a., ACS Reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99,8% (GC), Solstice
Brand:  Honeywell-Riedel-de Haen 32213-25L
 Se flere versioner af dette produkt
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Produktkode 15643710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3840.00 DKK
    2784.08 DKK / 25 L
    Spare 1055.92 DKK
    27% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
  • Methanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301+H311+H331-Giftig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.