Få mere at vide
Methanol, Puriss. p.a., ACS Reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99,8% (GC), Solstice
Brand: Chromasolv 32213-1L
Se flere versioner af dette produkt
Beskrivelse
Sikkerhed og håndtering
- Methanol
Signalord
- Fare
Farekategori
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H331-Giftig ved indånding.
- H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
- MIXTURE LIST-Contain: methanol