Få mere at vide
Methanol, puriss., ≥99,7% (GC), Solstice
BIOPHARMA
Puriss., opfylder analytiske specifikationer fra Ph Eur,≥ 99,7 % (GC)
418.25 DKK
Produkter 1
Produktkode Brand dimQuantity Packaging Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand dimQuantity Packaging Pris Antal & tilgængelighed  
15672580
BIOPHARMA
Dokumentvisning
Honeywell-Riedel-de Haen
24229-4X2.5L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Solstice har over 200 års historie med produktion af kemikalier med høj renhed
  • Det er det førende mærke, der tilbyder højrenhedsopløsningsmidler til dedikerede anvendelser.
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
  • Methanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301+H311+H331-Giftig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater