Få mere at vide
Methanol (Purge and Trap Suitable for Volatile Organic Residue Analysis), Fisher Chemical™
Artikelnummer. 30117586 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Emballage:
Amber Glass
Artikelnummer. Mængde Emballage
30117586 500 mL Amber Glass
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30117586 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A453500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Packaged under nitrogen. Submicron filtered
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-56-1
Molekylær formel CH4O
Molekylvægt (g/mol) 32.04
MDL nummer MFCD00004595
InChI nøgle OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC navn methanol
SMIL CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methanol
Smeltepunkt -98°C
Navn note Purge and trap suitable for volatile organic residue analysis
Farve Colorless
Tæthed 0.791g/cm³
Mængde 500 mL
Flammepunkt 12°C (53.6°F)
Emballage Amber Glass
Fysisk form Liquid
Rester efter fordampning 1ppm max.
Analyseprocentområde ≥99.9 %
Titrerbar syre 0.0003mEq/g max.
Titrerbar base 0.0002mEq/g max.
Lineær formel CH3OH
Damptryk 128 hPa at 20°C
Viskositet 0.55 cP at 20°C
Vand 0.3% max. (Karl Fischer)
Formel vægt 32.04
Procent renhed ≥99.9%
Grad Residue Analysis