Få mere at vide
Methanol, Purge and Trap, ULTRA RESI-ANALYZED, J.T. Baker™
Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Beskrivelse
A group of ultra high purity solvents and salts developed for organic residue extraction/concentration procedures.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methanol |
| Smeltepunkt | -98°C |
| Navn note | Purge and Trap |
| CAS | 67-56-1 |
| Farve | Colorless |
| Kogepunkt | 64.7°C |
| Mængde | 1 L |
| Eksplosionsgrænse | 5.5 to 44 vol% |
| Flammepunkt | 11°C |
| Tændingspunkt | 455°C |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- methanol
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H331-Giftig ved indånding.
- H370-Forårsager organskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.