Få mere at vide
methanol, Pharmpur™ , Scharlab
Artikelnummer. 11328434
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde unitSize
11328434 1 L 1 L
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11328434 Leverandør Scharlab Leverandørnr. ME03011000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Anvendes i opløsningsmidler, syntese af organiske produkter, i frostvæskesammensætninger og i opløsningsmidler til ekstraktion af animalske og vegetabilske olier.
  • Synonymer: Methylalkohol, Carbinol, Methynol, Træalkohol
  • Molekylformel: CH3OH
  • Molær masse: 32,04 g/mol
  • CAS: 67-56-1
  • EIN ECS nr.: 200-659-6
  • Dielektrisk konstant: 32,6 (ved 25 °C)
Tekniske data
Smeltepunkt -98°C
CAS 67-56-1
Udseende Clear, Colorless
Tæthed 0.79g/cm3 
Mængde 1 L
Flammepunkt 11°C
Identifikation Passes Test (IR spectrum)
Tændingspunkt 455°C
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.3288 (n 20°C/D)
Rester efter fordampning 0.001% max
Molekylær formel CH4O
Damptryk 128hPa (at 20°C)
MDL nummer MFCD00004595
Vand 0.1% max
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
Kogepunkt 64.5°C
Opløselighedsinformation Miscible in water at 20°C
InChI nøgle OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMIL CO
IUPAC navn methanol
Molekylvægt (g/mol) 32.04
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Formel vægt 32.04g/mol
Procent renhed 99.5% min (G.C.)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methanol, extra pure, Ph Eur, NF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301 + H311 + H331-Giftig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i