Få mere at vide
Methanol (peroxidfri/sekventering), Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10785484
Mængde:
1 L
4 L
Emballage:
Glasflaske
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10785484
Brand: Fisher BioReagents BP11054
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Methanol (Peroxide-Free/Sequencing)
Methanol bruges til farvning og affarvning af proteinelektroforesegeler, i HPLC og i andre biologiske anvendelser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-56-1
Molekylær formel CH4O
Molekylvægt (g/mol) 32.04
MDL nummer MFCD00004595
InChI nøgle OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC navn methanol
SMIL CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methanol
Smeltepunkt -98°C
Navn note Peroxide-free
Absorbans 0.025 max. at 254nm, 0.15 max. at 230nm, 0.3 max. at 220nm, 1 max. at 205nm
Farve Farveløs
Tæthed 0.791g/cm³
Kogepunkt 64.7°C
Mængde 4 L
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Renhedsgrad noter Peroxides: ≤0001%
Brydningsindeks 1.326 to 1.330 (at 25°C)
Analyseprocentområde ≥99.9 %
Rester efter fordampning 3ppm max.
Titrerbar syre 0.0003mEq/g max.
Lineær formel CH3OH
Titrerbar base 0.0002mEq/g max.
Damptryk 128 hPa at 20°C
Viskositet 0.55 cP at 20°C
Vand 0.1% max.
Merck Index 15, 6029
Formel vægt 32.04
Procent renhed ≥99.9%
Grad Sekvensering
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.