Få mere at vide
Methanol (peroxidfri/sekventering), Fisher BioReagents™
Mængde:
1 L
4 L
Emballage:
Glasflaske
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
Beskrivelse
Methanol (Peroxide-Free/Sequencing)
Methanol is used in staining and destaining protein electrophoresis gels, in HPLC, and in other biological applications.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methanol |
| Smeltepunkt | -98°C |
| Navn note | Peroxide-free |
| Absorbans | 0.025 max. at 254nm, 0.15 max. at 230nm, 0.3 max. at 220nm, 1 max. at 205nm |
| Farve | Colorless |
| Tæthed | 0.791g/cm³ |
| Kogepunkt | 64.7°C |
| Mængde | 1 L |
| Emballage | Glass Bottle |
| Fysisk form | Liquid |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Methanol
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H331-Giftig ved indånding.
- H370-Forårsager organskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.