Få mere at vide
Methanol, LC-MS-kvalitet, Scharlab
Artikelnummer. 11308434
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
25 L
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11308434
Brand: Scharlab ME03261000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Velegnet til brug som eluent i LC-MS. Methanol, LC-MS-kvalitet, Scharlab er fri for alkaliske urenheder, der kan føre til stigning af ioner, der øger baggrundsstøj og forårsager interferens i spektret.
LC-MS er en kraftfuld teknik, der kombinerer separation ved HPLC med den strukturelle information opnået af MS. Dets anvendelse er udbredt inden for de videnskabelige og farmaceutiske områder såvel som inden for bioteknologi og pesticidrester.
  • Designet med særligt lavt indhold (< 100 ppb) af alkalimetaller, især K og Na
  • Mikrofiltreret gennem et 0,22 μm filter for at fjerne eventuelle faste partikler
  • Kvaliteten af eluenterne sikres ved hjælp af egnethedstest til LC-MS
  • For at forbedre iondannelsen anbefales tilsætning af en flygtig organisk syre til den mobile fase
Kemiske identifikatorer
CAS 67-56-1
Molekylær formel CH4O
Molekylvægt (g/mol) 32.04
MDL nummer MFCD00004595
InChI nøgle OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC navn methanol
SMIL CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methanol
Smeltepunkt -98°C
Absorbans 0.699 AU at 205nm, 0.222 AU at 220nm, 0.046 AU at 240nm, 0.009 AU at 260nm
Farve Farveløs
Surhed Max. 0.0002meq/g
Alkalinitet Max. 0.0002meq/g
Tæthed 0.79g/cm3
Kogepunkt 64.5°C
Mængde 1 L
Flammepunkt 11°C
Identifikation Passes test
Tændingspunkt 455°C
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.3288
Rester efter fordampning Max. 0.0005%
Lineær formel CH3OH
Damptryk 128 hPa
FN nummer 1230
Vand Max. 0.02%
Opløselighedsinformation Miscible in water
Formel vægt 32.04g/mol
Procent renhed Min. 99.9%
Grad LC-MS