Få mere at vide
Methanol, LC-MS CHROMASOLV™, Solstice
Beskrivelse
- Til LC-MS og LC-UV spormetaller analyse
- HPLC / UV-VIS kvalitetskontrol
- Lav gradient basislinjedrift
- Lave niveauer af spormetaller
- Ingen ikke-flygtige urenheder
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methanol |
| Tæthed | 0,791 g/ml ved 25 °C |
| Mængde | 4 x 2.5 L |
| Eksplosionsgrænse | 0.36 |
| Flammepunkt | 9 °C (48,2 °F) |
| Tændingspunkt | 725 °F |
| Lineær formel | CH3OH |
| Damptryk | 410 mmHg (50 °C), 97,68 mmHg (20 °C) |
| FN nummer | UN1230 |
| Beilstein | 1098229 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Methanol
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H331-Giftig ved indånding.
- H370-Forårsager organskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: methanol
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?