Få mere at vide
Methanol, Laboratoriereagens,≥ 99,6 %, Honeywell™
Artikelnummer. 15651630 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
20 L
25 L
4 x 2.5 L
4 x 4 L
4 x 5 L
160 kg
Emballage:
Fiberboard Box
Glasflaske
Glass Bottle
Metal Drum
Stainless Steel Can
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
160kg
2.5 L
20 L
25 L
Pakke med 4
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15651630 4 x 4 L Glasflaske Pakke med 4
15601630 1 L Glass Bottle 1 L
15611630 2.5 L Glasflaske 2.5 L
15641630 4 x 2.5 L Glasflaske Pakke med 4
15681620 10 L Stainless Steel Can 10 L
15661630 4 x 5 L Fiberboard Box Pakke med 4
15621630 20 L Stainless Steel Can 20 L
15631630 25 L Stainless Steel Can 25 L
15691620 160 kg Metal Drum 160kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15651630 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. 1799574X4L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Laboratoriereagens,≥ 99,6 %
  • ≥95 % til almindelig laboratoriebrug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-56-1
Molekylær formel CH4O
Molekylvægt (g/mol) 32.04
MDL nummer MFCD00004595
InChI nøgle OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC navn methanol
SMIL CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methanol
Smeltepunkt -98°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.791g/mL at 25°C
Mængde 4 x 4 L
Eksplosionsgrænse 0.36
Flammepunkt 9°C (48.2°F)
Tændingspunkt 725°F
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks n20/D 1.329(lit.)
Lineær formel CH3OH
Damptryk 97.68mmHg (20°C), 410mmHg (50°C)
FN nummer UN1230
Beilstein 1098229
Kogepunkt 65°C
Formel vægt 32.04g/mol
Procent renhed ≥99.6%
Grad Laboratoriereagens
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301 + H311 + H331-Giftig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.