Få mere at vide
Methanol, laboratoriereagens, ≥99,6%, Solstice
Artikelnummer. 15641630
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
20 L
25 L
4 x 2.5 L
4 x 4 L
4 x 5 L
160 kg
Emballage:
Fiberboard-boks
Glasflaske
Metal Tromme
Rustfri ståldåse
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
160kg
2.5 L
20 L
25 L
Pakke med 4
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15641630 4 x 2.5 L Glasflaske Pakke med 4
15601630 1 L Glasflaske 1 L
15611630 2.5 L Glasflaske 2.5 L
15681620 10 L Rustfri ståldåse 10 L
15651630 4 x 4 L Glasflaske Pakke med 4
15661630 4 x 5 L Fiberboard-boks Pakke med 4
15621630 20 L Rustfri ståldåse 20 L
15631630 25 L Rustfri ståldåse 25 L
15691620 160 kg Metal Tromme 160kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15641630 Leverandør Fluka Leverandørnr. 1799574X2.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1570.00 DKK
    1263.22 DKK / Pakke med 4
    Spare 306.78 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Laboratoriereagens,≥ 99,6 %
  • ≥95 % til almindelig laboratoriebrug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-56-1
Molekylær formel CH4O
Molekylvægt (g/mol) 32.04
MDL nummer MFCD00004595
InChI nøgle OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC navn methanol
SMIL CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methanol
Smeltepunkt -98 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0,791 g/ml ved 25 °C
Mængde 4 x 2.5 L
Eksplosionsgrænse 0.36
Flammepunkt 9 °C (48,2 °F)
Tændingspunkt 725 °F
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks n20/D 1.329 (bogstaveligt)
Lineær formel CH3OH
Damptryk 97,68 mmHg (20 °C), 410 mmHg (50 °C)
FN nummer UN1230
Beilstein 1098229
Kogepunkt 65 °C
Formel vægt 32,04g/mol
Procent renhed ≥99.6%
Grad Laboratoriereagens
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301+H311+H331-Giftig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.