Få mere at vide
Methanol, HPLC, Reagent European Pharmacopoeia, Honeywell Burdick & Jackson™
Artikelnummer. 16685883
:
200 L
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16685883
Brand: Honeywell Burdick & Jackson 65725200LRC
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methanol
Smeltepunkt -98°C
CAS 67-56-1
Farve Farveløs
CAS Max % 1
Tæthed 0.79 g/cm3 (20°C)
Kogepunkt 64°C to 65°C (1013 hPa)
Mængde 200 L
Flammepunkt 11°C
Molekylær formel CH4O
Lineær formel CH3OH
Beilstein 1098229
Synonym Methyl alcohol
InChI nøgle OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMIL CO
IUPAC navn methanol
Molekylvægt (g/mol) 32.04
Grad GC