Få mere at vide
Methanol, HPLC Plus, ≥99.9%, Solstice
Artikelnummer. 15686100
Skift visning
Mængde:
1 L
2 L
10 L
Emballage:
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15686100 2 L Poly Bottle 2 L
15676100 1 L Poly Bottle 1 L
15666100 10 L Poly Bottle 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15686100 Leverandør Honeywell-Chromasolv Leverandørnr. 6463772L
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CHROMASOLV™ Plus, for HPLC
  • For HPLC, spectrophotometry, and environmental analysis
  • Tested for HPLC-suitability via gradient analysis and UV-VIS spectroscopy
  • Low UV impurity profile
  • Low impurity gradient LC baseline
  • Very low levels of non-volatile impurities
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-56-1
Molekylær formel CH4O
Molekylvægt (g/mol) 32.04
MDL nummer MFCD00004595
InChI nøgle OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC navn methanol
SMIL CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methanol
Tæthed 0.791g/mL at 25°C, 0.791g/mL at 25°C
Mængde 2 L
Eksplosionsgrænse 0.36
Tændingspunkt 725°C
Emballage Poly Bottle
Lineær formel CH3OH
Damptryk 410mmHg (50°C), 97.68mmHg (20°C)
FN nummer UN1230
Beilstein 1098229
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
Formel vægt 32.04g/mol
Procent renhed ≥99.9%
Grad HPLC Plus