Få mere at vide
Methanol, til HPLC-MS, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-8015145 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10532213
Brand: Fisher Chemical M/4062/15
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Methanol, til HPLC-MS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-56-1
Molekylær formel CH4O
Molekylvægt (g/mol) 32.04
MDL nummer MFCD00004595
InChI nøgle OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC navn methanol
SMIL CO
Tekniske data
Smeltepunkt -98°C
Farve Farveløs
Kogepunkt 64.7°C
Mængde 1 L
Emballage Ravfarvet glasflaske
Fysisk form Væske
Damptryk 128 hPa at 20°C
Viskositet 0.55cp at 20°C
Formel vægt 32.04g/mol