Få mere at vide
Methanol, til HPLC, Gradient Grade, ACS, Honeywell Burdick & Jackson™
Artikelnummer. 16635893
Skift visning
Mængde:
7 L
30 L
45 L
395 L
Pakningsstørrelse:
45 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16635893 7 L -
16605893 30 L -
16625893 45 L 45 L
16615893 395 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16635893 Leverandør Honeywell Burdick & Jackson Leverandørnr. 657277LRC
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 67-56-1
Molekylær formel CH4O
Molekylvægt (g/mol) 32.04
InChI nøgle OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn methanol
SMIL CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methanol
Smeltepunkt -98°C
Farve Farveløs
CAS Max % 1
Tæthed 0.79 g/cm3 (20°C)
Mængde 7 L
Flammepunkt 11°C
Kogepunkt 64°C to 65°C (1013 hPa)