Få mere at vide
Methanol, til HPLC, Gradient Grade, ACS, Honeywell Burdick & Jackson™
Artikelnummer. 16625893
Mængde:
7 L
30 L
45 L
395 L
Pakningsstørrelse:
45 L
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16625893
Brand: Honeywell Burdick & Jackson 6572745L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 67-56-1
Molekylær formel CH4O
Molekylvægt (g/mol) 32.04
InChI nøgle OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn methanol
SMIL CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methanol
Smeltepunkt -98°C
Farve Farveløs
CAS Max % 1
Tæthed 0.79 g/cm3 (20°C)
Kogepunkt 64°C to 65°C (1013 hPa)
Mængde 45 L
Flammepunkt 11°C