Få mere at vide
Methanol, for HPLC, gradientgrad, ACS, Solstice
Artikelnummer. 16695883
Skift visning
Mængde:
1000 L
Pakningsstørrelse:
1000 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16695883 1000 L 1000 L
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16695883 Leverandør Chromasolv Leverandørnr. 657271000L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32490.00 DKK
    26193.37 DKK / 1000 L
    Spare 6296.63 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-02-2027
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methanol
Smeltepunkt -98 °C
CAS 67-56-1
Farve Farveløs
CAS Max % 1
Tæthed 0,79 g/cm3 (20 °C)
Mængde 1000 L
Flammepunkt 11 °C
Molekylær formel CH4O
Kogepunkt 64 °C til 65 °C (1013 hPa)
InChI nøgle OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMIL CO
IUPAC navn methanol
Molekylvægt (g/mol) 32.04