Få mere at vide
Methanol, HPLC til gradientanalyse, Fisher Chemical™
Brand:  Fisher Chemical M/4058/21
388.10 DKK valid until 2026-12-18
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "27967" for at få din tilbudspris.
 Se flere versioner af dette produkt
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Produktkode 10487322
  • 832.00 DKK / 5 L
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Tilføj til indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Methanol, HPLC til gradientanalyse
Specifikation
Molekylformel: CH4O
Vandopløselig: Ja
Molekylvægt: 32,04
Smeltepunkt: -98 °C
Sundhedsfarer: Forårsager moderat øjenirritation, kan forårsage hudirritation, kan forårsage irritation af fordøjelseskanalen Til
brug med [Anvendelse]: HPLC til gradientanalyse Flammepunkt
: 12 C °CAS-
nr.: 67-56-1 Kogepunkt
: 64,7 C °Faresymbol
: F, T
Synonymer: Carbinol, Methylalkohol, Methylhydroxid, Monohydroxymethan, Træalkohol, Trænafta, Træsprit, Colombiansk spiritus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
  • Methanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Promo
Expires: 2026-12-18
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Promo Code: 27967
Din næste opdagelse er i horisonten. Få din forskning på rette spor med enestående besparelser på tværs af essentielle workflows.
Applying Promo and Adding