Få mere at vide
Methanol, til HPLC, Fisher Chemical™
CH4O, CAS Number-67-56-1, carbinol, kolonisprit, træsprit, pyroxylsprit, methylol, trænafta, methylhydroxid, columbiansk spirit, methylalkohol, træalkohol, 2,5L, 64,7 grader. C, CHEBI:17790, Farveløs, 32,04g/mol, OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N, methanol, -98 grader. C, 4595, 32.042 | CAS: 67-56-1 | CH4O | 32,042 g/mol
Brand: Fisher Chemical M/4056/PB17X
Se flere versioner af dette produkt
Beskrivelse
CH4O, CAS nummer-67-56-1, columbiansk spiritus, methylalkohol, kolonial spiritus, methylhydroxid, methylol, carbinol, pyroxyl spiritus, træsprit, trænaphtha, træsprit, 2,5L, 64,7 gr.C, CHEBI:17790, Farveløs, 32,04g/mol. OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N, methanol, -98 grader C, 4595, 32.042
Sikkerhed og håndtering
- Methanol
Signalord
- Fare
Farekategori
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H331-Giftig ved indånding.
- H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.