Få mere at vide
Methanol, til HPLC, Fisher Chemical™
CH4O, CAS Number-67-56-1, carbinol, kolonisprit, træsprit, pyroxylsprit, methylol, trænafta, methylhydroxid, columbiansk spirit, methylalkohol, træalkohol, 2,5L, 64,7 grader. C, CHEBI:17790, Farveløs, 32,04g/mol, OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N, methanol, -98 grader. C, 4595, 32.042 | CAS: 67-56-1 | CH4O | 32,042 g/mol
Brand:  Fisher Chemical M/4056/21
397.03 DKK valid until 2026-12-18
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "27967" for at få din tilbudspris.
 Se flere versioner af dette produkt
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Produktkode 10532503
  • 827.00 DKK / 5 L
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
CH4O, CAS nummer-67-56-1, columbiansk spiritus, methylalkohol, kolonial spiritus, methylhydroxid, methylol, carbinol, pyroxyl spiritus, træsprit, trænaphtha, træsprit, 2,5L, 64,7 gr.C, CHEBI:17790, Farveløs, 32,04g/mol. OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N, methanol, -98 grader C, 4595, 32.042
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
  • Methanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Promo
Expires: 2026-12-18
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Promo Code: 27967
Din næste opdagelse er i horisonten. Få din forskning på rette spor med enestående besparelser på tværs af essentielle workflows.
Applying Promo and Adding