Få mere at vide
Methanol, HPLC for Electrochemical Detection, Fisher Chemical
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
2.5 L
Emballage:
Plastic-coated Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | -98°C |
| CAS | 67-56-1 |
| Farve | Colorless |
| Kogepunkt | 64.7°C |
| Mængde | 2.5 L |
| Emballage | Plastic-coated Glass Bottle |
| Fysisk form | Liquid |
| Molekylær formel | CH4O |
| MDL nummer | MFCD00004595 |
| Damptryk | 128 hPa at 20°C |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Methanol
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H331-Giftig ved indånding.
- H370-Forårsager organskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.