missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methanol, GC Ultra-Trace Analysis Grade, Scharlab

Artikelnummer. 12559317
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
12559317 2.5 L Glasflaske 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12559317 Leverandør Scharlab Leverandørnr. ME03192500

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

Velegnet til organiske rester (f.eks. pesticider) ekstraktion/koncentreringsprocedurer i miljøprøver. Methanol, GC Ultra-Trace Analysis Grade, Scharlab giver det højeste niveau af renhed og parti-til-lot-konsistens.

GC Ultra-Trace Analysis Grade-produkter er ekstremt rensede opløsningsmidler, der er velegnede til analyse af høj-, medium- og lavflygtige halogenerede carbonhydrider og polyaromatiske carbonhydrider.

  • Velegnet til restanalyse af organohalogenerede pesticider og dioxiner, furaner, PCB'er og polycykliske aromatiske kulbrinter
  • GC-ECD (fra dichlormethan til 1,2,4-trichlorbenze): producerede ingen toppe større end 1 ng/ml som tetrachlormethan; ingen toppe i nærheden af 2,4,5-trichlorbiphenyl
  • GC-FID (fra 1-decanol til 1-tetradecanol): producerede ingen toppe over 5 ng/ml som 1-tetradecanol; ingen toppe i nærheden af pyren

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methanol
Smeltepunkt -98°C
CAS 67-56-1
Farve Farveløs
Tæthed 0.79g/cm3
Mængde 2.5 L
Flammepunkt 11°C
Identifikation Passes test
Tændingspunkt 455°C
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.3288
Rester efter fordampning Max. 0.0001%
Molekylær formel CH4O
Lineær formel CH3OH
Damptryk 128 hPa
MDL nummer MFCD00004595
FN nummer 1230
Vand Max. 0.03%
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
Kogepunkt 64.5°C
Opløselighedsinformation Miscible in water
InChI nøgle OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMIL CO
IUPAC navn methanol
Molekylvægt (g/mol) 32.04
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Formel vægt 32.04g/mol
Procent renhed Min. 99.9%
Grad GC Ultra-spor analyse
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.