Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methanol |
| Smeltepunkt | -97.6°C |
| Navn note | For HPLC analysis |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.7918g/cm3 |
| Mængde | 4 L |
| Flammepunkt | 12°C |
| Emballage | Smal mund PVC-belagt ravfarvet glasflaske |
| Fysisk form | Væske |
| Specifik vægtfylde | 1L = 0.80kg |
| Vis mere |