Få mere at vide
Methanol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10626652 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Emballage:
HDPE flaske
Metal dåse
Plastbeholder
Plastbelagt glasflaske
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
5 L
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10626652 1 L Ravfarvet glasflaske 1 L
10214490 2.5 L Ravfarvet glasflaske 2.5 L
10164663 2.5 L HDPE flaske 2.5 L
10131720 2.5 L Plastbelagt glasflaske 2.5 L
10224490 5 L HDPE flaske 5 L
10506279 5 L Plastbeholder 5 L
10646842 25 L Metal dåse 25 L
10063113 25 L Plastbeholder -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10626652 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. M/3950/15
Discount Lab Supplies
Brug rabatkode 28170
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-07-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 67-56-1
Molekylær formel CH4O
Molekylvægt (g/mol) 32.04
MDL nummer MFCD00004595
InChI nøgle OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC navn methanol
SMIL CO
Tekniske data
Smeltepunkt -98°C
Farve Farveløs
Mængde 1 L
Emballage Ravfarvet glasflaske
Fysisk form Væske
Damptryk 128 hPa at 20°C
Viskositet 0.55cp at 20°C
Kogepunkt 64.7°C
Formel vægt 32.04g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.