Få mere at vide
Methanol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10164663 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Emballage:
HDPE flaske
Metal dåse
Plastbeholder
Plastbelagt glasflaske
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
5 L
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10164663
Brand: Fisher Chemical M/3950/PC17
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 67-56-1
Molekylær formel CH4O
Molekylvægt (g/mol) 32.04
MDL nummer MFCD00004595
InChI nøgle OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC navn methanol
SMIL CO
Tekniske data
Smeltepunkt -98°C
Farve Farveløs
Kogepunkt 64.7°C
Mængde 2.5 L
Emballage HDPE flaske
Fysisk form Væske
Damptryk 128 hPa at 20°C
Viskositet 0.55cp at 20°C
Formel vægt 32.04g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Methanol