Få mere at vide
Methanol, ekstra tør, til syntese, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Emballage:
Metal dåse
Plastbelagt glasflaske
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
500ml
Beskrivelse
CH4O, CAS-nummer-67-56-1, methylhydroxid, methylol, pyroxyl spiritus, carbinol, træsprit, trænaphtha, træsprit, kolonialsprit, columbiansk spiritus, methylalkohol, 1L, 64,7 grader C, CHEBI:17790, farveløs, 32,04g OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N, methanol, -98 grader C, 4595, 32.042
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | -98°C |
| Farve | Farveløs |
| Kogepunkt | 64.7°C |
| Mængde | 25 L |
| Emballage | Metal dåse |
| Fysisk form | Væske |
| Damptryk | 128 hPa at 20°C |
| Viskositet | 0.55cp at 20°C |
| Formel vægt | 32.04g/mol |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Methanol
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H331-Giftig ved indånding.
- H370-Forårsager organskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.