Få mere at vide
Methanol, Environmental Grade, 99.8+%
Beskrivelse
Den er velegnet til miljø- og GC-analyse. Det bruges som frostvæske, opløsningsmiddel, brændstof og som denatureringsmiddel til ethanol. Anvendes til fremstilling af biodiesel, syntese af formaldehyd og eddikesyre, nyttig til fremstilling af kemikalier, til at fjerne vand fra bil- og flybrændstoffer, som opløsningsmiddel til maling og plast og som ingrediens i en lang række produkter. Det spiller en vigtig rolle for måling af methylesterindholdet i pektin. Det er nyttigt til fremstilling af kompakte direkte methanol-brændselsceller til bærbar anvendelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methanol |
| Smeltepunkt | °C to 98°C |
| Navn note | Environmental Grade |
| Tæthed | 0.791 g/mL |
| Mængde | 1 L |
| Flammepunkt | 11°C (52°F) |
| Fysisk form | Væske |
| Brydningsindeks | 1.329 |
| Analyseprocentområde | >99.8+% |
| Beilstein | 1098229 |
| Vis mere |