Få mere at vide
Methanol, Environmental Grade, 99.8+%
Artikelnummer. 11365317
Mængde:
1 L
4 L
4 x 1 L
4 x 4 L
Pakningsstørrelse:
1 L
16 L
4 L
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11365317
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040980.K7
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 67-56-1 | CH4O | 32.04 g/mol
Den er velegnet til miljø- og GC-analyse. Det bruges som frostvæske, opløsningsmiddel, brændstof og som denatureringsmiddel til ethanol. Anvendes til fremstilling af biodiesel, syntese af formaldehyd og eddikesyre, nyttig til fremstilling af kemikalier, til at fjerne vand fra bil- og flybrændstoffer, som opløsningsmiddel til maling og plast og som ingrediens i en lang række produkter. Det spiller en vigtig rolle for måling af methylesterindholdet i pektin. Det er nyttigt til fremstilling af kompakte direkte methanol-brændselsceller til bærbar anvendelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-56-1
Molekylær formel CH4O
Molekylvægt (g/mol) 32.04
MDL nummer MFCD00004595
InChI nøgle OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC navn methanol
SMIL CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methanol
Smeltepunkt °C to 98°C
Navn note Environmental Grade
Tæthed 0.791 g/mL
Kogepunkt 64.7
Mængde 4 L
Flammepunkt 11°C (52°F)
Fysisk form Liquid
Brydningsindeks 1.329
Analyseprocentområde >99.8%
Beilstein 1098229
Opløselighedsinformation Miscible in water.
Formel vægt 32.04
Grad Environmental Plus