Beskrivelse
- Overstiger kravene fastsat af American Chemical Society (ACS)
- Opfylder reagensspecifikationer for USP/NF til brug i farmaceutisk behandling og receptpligtig sammensætning
- Etiket giver en faktisk partianalyse som en garanti for renhed og konsistens
- Analytiske metoder, der anvendes til disse bestemmelser, er baseret på standardtestprocedurer beskrevet i tekniske publikationer
- Forbedringer udviklet af J.T. Baker er ansat for at opnå en højere grad af pålidelighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methanol |
| Smeltepunkt | -97,8 °C |
| CAS | 67-56-1 |
| Farve | Farveløs |
| Udseende | Klar |
| Tæthed | 0,79 g/ml ved 25 °C |
| Mængde | 2.5 L |
| Eksplosionsgrænse | 6 - 36 Vol % |
| Flammepunkt | 11 °C |
| Tændingspunkt | 240 °C |
| Vis mere |