Få mere at vide
Methanol-d4,, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16327731 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Pakningsstørrelse:
25ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16327731 10 mL -
16265880 1 mL -
16275880 25 mL 25ml
16398196 50 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 16327731 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 464040101
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CD4O | 36.06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel CD4O
Molekylvægt (g/mol) 36.06
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methanol-d4
Tæthed 0.8880 g/mL
Flammepunkt 12°C
Brydningsindeks 1.3262
Specifik vægtfylde 0.8880
Mængde 10 mL
Smeltepunkt -99.0°C
Kogepunkt 65.0°C
CAS 811-98-3
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: miscible. Other solubilities: miscible with ethanol, ether, benzene, ketones and, most other organic solvents
Grad NMR